Learn More
Cytiva Colonne HiTrap Capto MMC Code produit.: 10480315
Cytiva Colonne HiTrap Capto MMC
Code produit. p-3676343 Tous les produits Cytiva Produits
5 x 1 ml, 0,27 in, lt;4 ml/min., 44 bar, 5 pièces
Code nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diamètre (impériale) interne:
0,27 in
0,62 in
Débit:
300 KPa à 600 cm/h
lt;4 ml/min.
Pression max.:
3 bar
44 bar
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10480315
Marque: Cytiva 11003273
La colonne HITrap Capto MMC est préconditionnée avec Capto MMC, un milieu d’échange d’ions multimodal BioProcess. La fonctionnalité multimodale offre une sélectivité différente par rapport aux échangeurs d’ions traditionnels et lie les protéines à une force ionique élevée ou faible.
  • Capacité de liaison dynamique élevée à haute conductivité.
  • La sélectivité permet la liaison en présence de sel.
  • Rendement de volume élevé.
  • HiTrap Capto MC peut être utilisée pour lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation et pour résoudre des problèmes de purification spécifiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon aqueux
Type de produit Colonne HiTrap Capto MMC
Volume du lit 1 ml
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Diamètre (métrique) interne 7mm
Quantité 5 x 1 ml
Hauteur (impériale) 0,98 in
Hauteur (métrique) 25mm
Débit lt;4 ml/min.
Matériau PP
Pression max. 44 bar
Plage de pH 2 à 12
Granulométrie 75 mu;m
Type de support Agarose hautement réticulée
Contenu et stockage 4° à 30°C
Type de colonne Affinity Column
À utiliser avec (application) Lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation et résoudre des problèmes spécifiques de purification
Nom du produit
Cytiva Colonne HiTrap Capto MMC >