Learn More
Cytiva HiTrap Sepharose FF chélateur
HiTrap Sepharose FF chélateur
Marque: Cytiva 90100480
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- HiTrap Sepharose FF chélateur
- Stockage : 4 à 30°C, éthanol à 20 %
- Fournis en boîtes de 5 x 5 ml
Spécification
4°C à 30°C. 20 % d’éthanol | |
7 mm | |
1 mL | |
5 x 1 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3