Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide DEAE Sepharose HiTrap™
Échangeur d’anions faibles pour les purifications de protéines à petite échelle.  Les colonnes IEX à débit rapide Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose sont pratiques et rapides.
Marque:  Cytiva 17-5154-01
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.13600kg
Code produit. 11515025
  • 363.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
Spécification
Spécification
HiTrap DEAE FF
< 20 ml/min.
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol
5 mL
0,6 in
Pour la détection des méthodes, les séparations de groupes, la concentration des échantillons et le nettoyage des échantillons de biomolécules chargées
16 mm
5 x 5 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HiTrap DEAE FF 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol