Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées IEX HP HiTrap™
À utiliser pour la purification à petite échelle des protéines à haute résolution. Les colonnes pré-conditionnées HP IEX HiTrap™ IEX Cytiva sont des colonnes d’échange de cations forts Sepharose™ haute performance et prêtes à l’emploi.
Marque:  Cytiva 29051324
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : CAS : 127-09-3 Poids : 0.07560kg
Code produit. 15157956
  • 46.00€ / 1mL
Expédition estimée: 26-06-2024
Description
  • Préconditionnée avec Q ou SP Sépharose haute performance
  • Pratique et reproductible pour des séparations rapides, faciles et hautes performances, seules ou connectées en série
  • Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Pression max. : 3 bar
  • Et colonnes en polypropylène de 1 et 5 ml
Milieu :
  • Granulométrie : 24 à 44 μm
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 4 à 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand : Amine quaternaire
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur d’anions fort
  • Capacité ionique : 0,14 à 0,20 mmol de Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligand : Sulfopropyle
  • Type d’échangeur d’ions : Échangeur de cations fort
  • Capacité ionique : 0,15 à 0,20 mmol H+/ml
Colonnes de 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : max 4 ml/min.
Colonnes de 5 ml
  • Dimensions du lit : 16 x 25 mm
  • Vitesse d’écoulement : max 20 ml/min.
Spécification
Spécification
HiTrap SP HP, 1 x 1 ml
< 4 ml/min.
SP Sepharose HP
7 mm
Pièce
0,2 in
HiTrap SP HP est une colonne de chromatographie à échange de cations forts pour la purification de protéines à petite échelle et haute résolution.
4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol
1 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • hitrap SP HP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.