Learn More
Cytiva HiTrap PlasmidSelect Xtra
Colonnes préconditionnées.
Marque: Cytiva 28931733
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
- Fournis en boîtes de 5 x 5 ml
Spécification
5 mL | |
5 x 5 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3