missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-H Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 15526121
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15526121 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15526121 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA539208

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This major histocompatibility complex gene represents a transcribed pseudogene, possibly derived from HLA-A. This gene displays extensive variation. [provided by RefSeq, May 2010].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HLA-H
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression HLA-H
Numéro d’ordre du gène P01893
Alias de gène HLAH
Symboles de gène(s) HLA-H
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide derived from the internal region of human HLAH
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3136
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.