missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA-H Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16698104
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16698104 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16698104 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5101632

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

HLA-H Polyclonal Antibody

HLA-H Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HLA-H
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression HLA-H
Numéro d’ordre du gène P01893
Alias de gène HLAH; HLA-H; HLAHP; major histocompatibility complex, class I, H (pseudogene)
Symboles de gène(s) HLA-H
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human HLA-H(Accession P01893), corresponding to amino acid residues R72-M122.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3136
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.