Learn More
Stuart™ Chauffe-ballons de série HM Stuart™
La série HM est une gamme de chauffe-ballons contrôlés, disponibles dans une gamme de tailles pour accueillir des flacons à fond rond de 50 à 1000 ml et conçus avec un boîtier robuste en aluminium, les rendant résistants et faciles à nettoyer.
Brand: Stuart™ 10112-65
Code nomenclature Nacres: NB.76
Additional Details : Poids : 1.30000kg
Description
- Contrôlés jusqu’à 450°C
- Gamme de tailles disponibles
- Raccord de tige de serrage intégré pour permettre le montage sécurisé d’une tige de serrage standard
- Pieds antidérapants également montés de série
- Pour plus de sécurité, toutes les unités disposent d’une coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement
Specifications
50 ml | |
150 x 175 x 175mm | |
230 V | |
HM50C | |
Rond | |
175mm | |
450°C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 75 W | |
Aluminium | |
75 w | |
Chauffe-ballon | |
Coupure d’urgence qui se déclenche automatiquement en cas de déversement |