Learn More
Invitrogen™ hnRNP CL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Code produit 17299143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17299143 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17299143 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5116648
Rabbit Polyclonal Antibody
Positive Samples: THP-1, MCF7 Immunogen sequence: NLEKIEKEQS KQEVEVKNAK SEEEQSSSSM KKDETHVKME SEGGAEDSAE EGDPLDDDVN EDQGDDQLEL IKDDEKEAEE GEDDRDSTNG QDDS.
May play a role in nucleosome assembly by neutralizing basic proteins such as A and B core hnRNPs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène hnRNP CL1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.19 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression HNRNPCL1
Numéro d’ordre du gène O60812
Alias de gène heterogeneous nuclear ribonucleoprotein C-like 1; hnRNP C-like-1; hnRNP core protein C-like 1; HNRNPCL1; HNRPCL1
Symboles de gène(s) HNRNPCL1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human HNRNPCL1 (NP_0010136531).
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 343069
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG