Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Marque:  Hoefer™ 80619761
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.57600kg
Code produit. 10714762
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Description
Description
Modèles SG 15, SG 30, SG 50 et SG 100
  • Coulés en résine acrylique lourde avec des vannes en résine PTFE étanches de haute qualité
  • Offrent une base plane pour assurer la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut se fixer sur le support circulaire pour augmenter la stabilité
  • Acceptent les raccords Luer ou les tubulures de 4 mm de dia. int. ; avec les adaptateurs fournis, possibilité d’accepter également les tubulures de 2 mm de dia. int. ou de calibre 22
  • SG 100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (pour quatre gels) ou SE 215 (pour 10 gels)
Modèle SG 500
  • Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
  • Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
  • Convient à la formation des gradients de polyacrylamide ou des gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
  • Idéal pour les supports de gel multiples Hoefer SE 615 ou SE 915
Spécification
Spécification
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels)
Formeur de gradient avec vannes en PTFE , raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé adaptateur et aiguille 22 G
15 ml
Formeur de gradients
0,5 oz.