Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Marque:  Hoefer™ SG100
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 11564424
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Includes: Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Description
Description
Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100
  • Moulés en plastique acrylique lourd avec des vannes en résine PTFE sans fuite de haute qualité
  • Offre une base plate pour la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut être fixée sur le support pour une stabilité supplémentaire
  • Accepte les tubes Luer ou de D.I. 4 mm ; avec les adaptateurs fournis, il peut également accepter des tubes de D.I. 2 mm ou tubulure de 22 gauge
  • SG100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE275 (pour quatre gels) ou SE215 (pour10 gels)
Modèle SG 500
  • Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
  • Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
  • Convient à la formation de gradients de polyacrylamide ou de gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
  • Idéal pour une utilisation avec les supports de gel multiples Hoefer SE615 ou SE915
Spécification
Spécification
Support de gel SE275 Mighty Small™(pour 4 gels) ou SE215 (pour 10 gels)
Formeur de gradient avec vannes en PTFE , raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé adaptateur et aiguille 22 G
100 ml
Formeur de gradients
3,38 oz.