Learn More
Hoefer™ Formeurs de gradient de série SG
Idéal pour générer des gradients de polyacrylamide, de saccharose et de chlorure de césium
Marque: Hoefer™ SG500
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100 : formeur de gradient avec vannes en PTFE, raccord de sortie Luer, tige de support, raccord cannelé d’adaptateur, aiguille de 22 gauge.
Le modèle SG500 comprend un formeur de gradient avec vanne poussée-traction, quatre pinces de tuyau d’enveloppement et d’étanchéité.
Description
Modèles SG15, SG30, SG50 et SG100
- Moulés en plastique acrylique lourd avec des vannes en résine PTFE sans fuite de haute qualité
- Offre une base plate pour la stabilité sur les agitateurs magnétiques ; la tige de support peut être fixée sur le support pour une stabilité supplémentaire
- Accepte les tubes Luer ou de D.I. 4 mm ; avec les adaptateurs fournis, il peut également accepter des tubes de D.I. 2 mm ou tubulure de 22 gauge
- SG100 est idéal pour les supports de gel Hoefer Mighty Small™ SE275 (pour quatre gels) ou SE215 (pour10 gels)
- Composé de deux chambres cylindriques en acrylique jointes et montées sur une base plate en acrylique
- Utilise une simple vanne à poussée-traction pour ouvrir et fermer le passage entre le réservoir et les chambres de mélange
- Convient à la formation de gradients de polyacrylamide ou de gradients de tampon utilisés avec des colonnes de chromatographie moyennes à petites
- Idéal pour une utilisation avec les supports de gel multiples Hoefer SE615 ou SE915
Spécification
Supports de gel multiples SE615, SE915 | |
Formeur de gradient avec vanne à poussée-traction, quatre pinces pour tuyaux d’enveloppement et d’étanchéité | |
500 ml |
Formeur de gradients | |
16,9 oz. |