Learn More
Hoefer™ Peignes pour unité sous-marine Mini SUB6
Accessoires pour unité sous-marine Mini SUB6
77.55€ - 81.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Sous-marine Mini SUB6 |
---|---|
Type | Peigne |
Profondeur (impériale) du bac | 0,19 in |
Profondeur (métrique) du bac | 0,5 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Nbre de puits | Largeur (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12635806
|
Hoefer™
SUB6-C1-16 |
0,03 in | 0,1 cm | 16 | 0,22 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12625806
|
Hoefer™
SUB6-C1-12MC |
0,03 in | 0,1 cm | 12 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12695796
|
Hoefer™
SUB6-C1.5-12MC |
0,05 in | 0,15 cm | 12 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12605806
|
Hoefer™
SUB6-C1.5-16 |
0,05 in | 0,15 cm | 16 | 0,22 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12655806
|
Hoefer™
SUB6-C2-12MC |
0,07 in | 0,2 cm | 16 | 0,25 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12615806
|
Hoefer™
SUB6-C1.5-8 |
0,05 in | 0,15 cm | 8 | 0,45 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12665806
|
Hoefer™
SUB6-C2-16 |
0,07 in | 0,2 cm | 16 | 0,22 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12645806
|
Hoefer™
SUB6-C1-8 |
0,03 in | 0,1 cm | 8 | 0,45 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12675806
|
Hoefer™
SUB6-C2-8 |
0,07 in | 0,2 cm | 8 | 0,45 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Ranges from 8, 12 and 16 Wells
- 1, 1.5 and 2 mm Thickness
- 2.2, 2.5 and 4.5 mm Well Width
- Mini. 10, max. 40 μL Sample Volume
Spécification
Sous-marine Mini SUB6 | |
Peigne | |
0,19 in | |
0,5 cm |