Learn More
Hoefer™ Systèmes de transfert demi-sec TE70X et TE77X.
Effectuez des transferts uniformes de protéines et d’acides nucléiques à partir de gels de polyacrylamide et d’agarose en moins d’une heure
Marque: Hoefer™ TE70XP
Includes: Base moulée avec anode d’oxyde d’iridium, ensemble supérieur avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert, 50 feuilles de cellophane (réf. fabricant n° TE70 X et TE70 XP uniquement), deux masques Mylar™ solides
Description
- Transférez jusqu’à deux gels de polyacrylamide dans une pile
- Utiliser un tampon minimal
- Ne génère pas de chaleur excessive qui peut déformer des bandelettes ou dénaturer des protéines
- Utilisez des électrodes d’oxyde d’iridium et d’acier inox durables pour assurer des transferts uniformes et exempts de contamination
- Offre une fonction d’arrêt automatique du transfert pour éviter toute surchauffe lorsque le tampon est appauvri
- Disponible avec un bloc d’alimentation intégré pour économiser de l’espace et simplifier le transfert
Certifications
Marquage CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Spécification
EN 61010-1 ; UL 3101-1 ; CSA C22.2 1010.1 ; CE | |
Unité de transfert demi-sèche | |
Alimentation intégrée, base moulée avec anode en titane revêtue de platine et câbles haute tension, couvercle à charnière avec cathode en acier inox, câbles d’alimentation, 25 feuilles de papier transfert (14 x 16 cm), 50 feuilles de cellophane poreuses (20 x 35,5 cm), deux Mylar™ solides | |
45°C | |
18,89 in | |
15 po | |
4 po | |
30 V | |
500 mA |
Système de transfert par électrophorèse | |
Jusqu’à 80 % | |
113°F | |
18,89 x 15 x 4 po. (48 x 38 x 10 cm) | |
48 cm | |
38 cm | |
10 cm | |
15 w |