Learn More
Chlorure d’holmium(III) hexahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346358
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11346358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011277.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14914-84-2 | Cl3H12HoO6 | 379.37 g/mol
Holmium(III) chloride hexahydrate is used as laboratory reagent and also used in proteomics research , optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14914-84-2
Formule moléculaire Cl3H12HoO6
Poids moléculaire (g/mol) 379.37
Numéro MDL MFCD00149739
Clé InChI BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 16211475
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Ho](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Holmium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 718°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire HoCl3·6H2O
Merck Index 14,4727
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC trichloroholmium;hexahydrate
Poids de la formule 379.38 (271.29 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Holmium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Holmium(III) chloride hexahydrate