Learn More
Biochrom Holmium Perchlorate Solution
Use Holmium Perchlorate Solution in wavelength validation and performance qualification of NanoVue MicroVolume Spectrophotometers.
Marque: Biochrom 80-2140-29
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg Transport : UN number : 3211 Chem class : 5.1 Pack group : II
Description
- For NanoVue MicroVolume Spectrophotometers
Spécification
Holmium Oxide in Perchloric Acid Solution | |
NanoVue MicroVolume Spectrophotometers | |
Liquid |
Sécurité et traitement
- Holmium Perchlorate Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: holmium(III) perchlorate