Learn More
Sperian™ Filtre Rd40 en aluminium Honeywell™
Code produit 11861761
Change view
Click to view available options
Type de filtre:
A2B2E2K1 NO P3
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre unitSize
11861761 A2B2E2K1 NO P3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11861761 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1786730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La gamme de filtres Honeywell™ protège contre une multitude de risques rencontrés dans de nombreux environnements. Les filtres en aluminium avec raccords filetés Rd40 sont à utiliser avec un masque complet et/ou un demi-masque selon la référence sél
  • A2B2E2K1 NO P3 Standard
  • Protection contre les gaz, vapeurs et particules
  • Corps en aluminium pour une résistance optimale
  • Raccords RD40 dans une large gamme de têtes
  • Faible résistance respiratoire
  • Conception adaptée, champ de vision dégagé
  • Couvercle de sécurité pour le stockage des filtres d’une durée maximale de six mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Filtre
Certifications/Conformité E.C. Déclaration de conformité - Catégorie EPI -3 CE, Assurance de la qualité - ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE 0070-003-079-06-98-0042, Numéro d’attestation CE - Numéro d’attestation CE, Numéro d’attestation CE - 0070-003-079-06-98-0042
Type de filtre A2B2E2K1 NO P3
Matériau Aluminium
Type de produit Filtre en aluminium
À utiliser avec (application) Protection respiratoire contre les gaz ou les vapeurs organiques possédant un point d’ébullition inférieur à 65°C, gaz et vapeurs inorganiques, particules solides et liquides
À utiliser avec (équipement) Masque