Learn More
Sperian™ Système de protection respiratoire APR réutilisable Honeywell™
Description
- Le corps en plastique offre une résistance optimale aux risques.
- Faible résistance respiratoire
- Excellente capacité d’absorption
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE 1141, EN 14387, ISO 9001 / 2000 |
| Type de filtre | ABEK1 |
| Type de produit | Canister |
| À utiliser avec (application) | Pour les industries, utilisée contre les gaz toxiques |
| À utiliser avec (équipement) | Pour demi-masque Valuair, Premier, ou MX/PF ou masque complet optifit twin équipé d’un système T |
| Quantité | 10 boîte |