Learn More
Honeywell™ Bouchon d’oreille avec cordon
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune, Bleu
Orange
Vert
Dimensions:
Standard
Universal
Conditionnement:
10 pièces
50 paires
50 pièces
Description
Bouchon SmartFit™ 30 dB
• Bouchon SmartFit™
• Cordelette et anneau métalliques facilement détectables
• Inclus avec boîte de rangement individuelle HearPack avec cordelette et boîte de rangement individuelle HearPack™.champ d'application préconisé 90 à 105 dB.
• Bouchon SmartFit™
• Cordelette et anneau métalliques facilement détectables
• Inclus avec boîte de rangement individuelle HearPack avec cordelette et boîte de rangement individuelle HearPack™.champ d'application préconisé 90 à 105 dB.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Dimensions | Universal |
| Quantité | 50/Bte |
| Plug Shape | À rebord |
| Type de produit | Bouchon d’oreille avec cordon |