Learn More
Sperian™ Bouchons d’oreille sans cordon Matrix Honeywell™
Code produit. 11862741
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Orange
Conditionnement:
200 paires
200 pièces
Code produit. 11862741
Marque: Sperian™ 1011236
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offrant une meilleure communication, sécurité et conformité. Les bouchons d’oreille sans cordon Matrix Sperian™ Honeywell™ facilitent l’insertion et le retrait grâce à une conception ne demandant pas à être roulée brevetée.
  • Disponible en bleu ou en orange
  • Le profil d’atténuation uniforme bloque les bruits forts tandis que les voix et autres fréquences plus élevées peuvent être entendues naturellement
  • Diamètre plus petit qui élimine la sensation d’"oreille bouchée" dans le conduit auditif
  • Le revêtement externe lisse est parfaitement adapté à la peau sensible de l’intérieur du canal auditif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Dimensions Universal
Quantité 200/Bte
Plug Shape Cylindrique
Type de produit Bouchon d’oreille
Jetable Oui