Learn More
Sperian™ Lunettes-masques à verres transparents ARMAMAX AX™ Honeywell™
Offrant des niveaux élevés de confort et de soutien. Les lunettes-masques de sécurité à verres transparents ARMAMAX AX™ Honeywell™ Sperian™ s’adaptent confortablement sur les lunettes de prescription.
10.23€ - 98.60€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000, EN 166 1F
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de protection des yeux et du visage
À utiliser avec (application) Masque OTG, utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage
Couleur de la monture Transparent
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Revêtement de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Revêtement de la lentille Prix Quantité et disponibilité  
12970405
Afficher les documents Détails de la promotion
Sperian™
1002221
Revêtement durci
10.23€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11857221
Afficher les documents Détails de la promotion
Sperian™
1002224
Néant
94.13€
10 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11847221
Afficher les documents Détails de la promotion
Sperian™
1002221
Revêtement durci Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Pratiques et durables
  • Les panneaux latéraux translucides et les sections de protection frontale réduisent les lumières éblouissantes et les reflets
  • Les branches incurvées et le pont de nez surélevé offrent un ajustement précis
  • Disponible avec ou sans revêtement du verre dur
Spécification
Spécification
ISO 9001/2000, EN 166 1F
Lunettes de protection des yeux et du visage
Transparent
Polycarbonate
Transparent
Masque OTG, utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), travaux mécaniques : Broyage, tournage, meulage
10/boîte