Learn More
Sperian™ Gants de protection thermique Honeywell™
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Doublure de feutre en Kevlar™ en plus du tissu de verre entre les deux couches
- Ambidextres
- Bonne protection contre les éclaboussures de métal fondu
- Excellente isolation par rapport à la température de contact, résistants à 900°C jusqu’à 20 secondes
- La manchette en tissu de verre anodisé protège une grande partie de l’avant-bras
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420 / EN 388 / EN 407 |
| Classification | EPI catégorie III |
| Description | Tissu de verre enduit de caoutchouc et de silicone |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Verre, Caoutchouc, Silicone |
| Type de produit | Gants |
| Temperature (Metric) Max | 600°C |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc et silicone |
| Quantité | 2/boîte |
| Résistant à | Haute température |
| Afficher plus |