Learn More
Honeywell KCL™ Gants Honeywell™ KCL 740-Dermatril™
Click to view available options
:
Taille : 7
Description
- NQA < 0,65 exempt de latex naturel résistant à une multitude de médicaments cytostatiques
- Résistant aux virus selon la norme ASTM F 1671:2007
- Gant de protection jetable, excellente sensibilité tactile
- Confort extrême
- Résistance aux déchirures accrue
- Bouts de doigts rugueux pour une meilleure préhension
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IFA 981069 |
| Description | Gant en nitrile sans poudre à usage unique |
| Jetable | Oui |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (métrique) | 0,11 cm |
| Couleur de manchette de gant | Bleu |
| Afficher plus |