Learn More
Honeywell KCL™ Gants Honeywell KCL™ Vitoject™ 890
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
Description
- NQA < 0,65
- Un ajustement lâche permet de porter des gants de protection thermique en dessous
- Peuvent être réutilisés après contamination par certains produits chimiques, après un nettoyage spécial (veuillez consulter les laboratoires KCL)
- Peuvent être combinés avec des vêtements de protection chimique
- Excellente dégradation faible
- Bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (produits pétrochimiques)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IFA 1301115 |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viton™ |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (métrique) | 0,7 cm |
| Longueur (métrique) | 340 à 360 cm |