Learn More
Honeywell™ Chaussures de sécurité Mont-Blanc S3
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Chaussure blanche
• Tige en microfibre blanche ou cuir traité anti-bactérien
• Coutures réduites au maximum pour un entretien facile
• Bonne résistance aux fluides et aux attaques bactériennes
• Semelle antidérapante sur sol gras, humide et glissant
• Domaine d'utilsation: agroalimentaire, santé, laboratoire; pharmacie
• Chaussure Mont-Blanc Imperfor™
• Sélection homme: taille 40 à 45
• Mocassin homme cuir blanc traité anti-bactéries, sans couture sur l'avant-pied
• Soutien plantaire pour un grand confort du pied
• Semelle polyuréthane double densité
• Chaussure Mont Blanc Imperfor™
• Tige en microfibre blanche ou cuir traité anti-bactérien
• Coutures réduites au maximum pour un entretien facile
• Bonne résistance aux fluides et aux attaques bactériennes
• Semelle antidérapante sur sol gras, humide et glissant
• Domaine d'utilsation: agroalimentaire, santé, laboratoire; pharmacie
• Chaussure Mont-Blanc Imperfor™
• Sélection homme: taille 40 à 45
• Mocassin homme cuir blanc traité anti-bactéries, sans couture sur l'avant-pied
• Soutien plantaire pour un grand confort du pied
• Semelle polyuréthane double densité
• Chaussure Mont Blanc Imperfor™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Directive européenne 89/686 CEE, EN345-1 , ISO9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Destinées à un usage alimentaire, pharmaceutique et médical |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 41 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intermédiaire en acier anti-perforation, de couleur blanche et composée de polyuréthane à double densité |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Modèle | Sécurité antiglisse |
| Matériau au niveau des orteils | En métal |
| Résistant à | Antidérapantes et résistantes aux impacts et éclaboussures |
| Afficher plus |