Learn More
Honeywell™ Chaussures Honeywell™ Pro'Clean S2
Click to view available options
Dimensions:
35
36
38
39
41
44
Conditionnement:
1 paire
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345: 2011, certifiée SRC |
| Couleur | White |
| À utiliser avec (application) | For professional use such as catering, industrial cleaning, laboratory, medical and pharmaceutical |
| Matériau | Microfiber |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Removable, anti-static insole |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Matériau au niveau des orteils | Spacium non métallique |
| Résistant à | Abrasion, fuel oil and grease |
| Waterproof | Oui |
| Afficher plus |