Learn More
Honeywell™ Combinaison Spacel Honeywell™
Code produit. 15299958
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
XXXL
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 15299958
Marque: Honeywell™ 4503000S
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spacel™ 3000 RA/EBJ Coveralls are made from three-layer polyethylene film with good abrasion, tear, and perforation resistance. With an elasticated hood, wrists, and ankles plus sealed seams and a sealed zipper/adhesive flap closure, the liquid-tight design protects workers from chemical hazards.
  • Type de produit : Combinaison
  • Matériau : Polyéthylène
  • Sexe : Unisexe
  • Couleur : Jaune
  • Jetable : Oui
  • Stérilité : Non stérile
  • Résistance : Produits chimiques, abrasions, déchirures et perforation
  • Certification : Catégorie CE 3, niveau de protection : 3, 4, 5, 6b
  • Type de capuche, de poignet et de cheville : Elastiqué
  • Type de fermeture : Fermeture éclair scellée/double rabat adhésif
  • Type de couture : Scellé
  • S’utilise avec : Chimie, pétrochimie, industrie pétrolière in-shore/off-shore, maintenance industrielle, industrie pharmaceutique, nettoyage de plages polluées, transport de matières dangereuses, nettoyage en sous-traitance industrielle, assainissement, traitement des déchets, services d’urgence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène
Couleur Jaune
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair scellée/double rabat adhésif
Type de couture Scellé
Stérilité Non stérile
Type de protection Niveau de protection : 3, 4, 5, 6b
Résistance Produits chimiques, Abrasion, Déchirures, Perforation
Structure Film à trois couches
Certifications / conformité (Europe) Catégorie CE : 3
Épaisseur 100 μm
À utiliser avec (application) Chimie, pétrochimie, industrie pétrolière in-shore/off-shore, maintenance industrielle, industrie pharmaceutique, nettoyage de plages polluées, transport de matières dangereuses, nettoyage en sous-traitance industrielle, assainissement, traitement des déchets, services d’urgence