Learn More
Honeywell™ Protecteurs frontaux Supervizor
Gamme de protections faciales montées sur casque robustes à usage intensif avec compatibilité de protection auditive. Les protections faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor offrent une large sélection de viseurs pouvant être adaptés au risque / à l’application spécifique.
Marque: Honeywell™ 1002312
7.23 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Recommandée pour l’industrie chimique, forestière, entre autres
- Protège contre les dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les gaz, les vapeurs et la fumée
- Protection maximale autorisant les mouvements de la tête sans aucune gêne
- La visière pliée sur les côtés permet un ajustement sans espace et suit les contours du visage
Spécification
440 mm | |
Visière en PC transparent de 230 mm | |
SV9PC | |
PC |
EN 166 1B, EC 0100, EC 0086 | |
Protection faciale Supervizor | |
1/boîte |