Learn More
Honeywell™ Protecteurs frontaux Supervizor
Gamme de protections faciales montées sur casque robustes à usage intensif avec compatibilité de protection auditive. Les protections faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor offrent une large sélection de viseurs pouvant être adaptés au risque / à l’application spécifique.
19.32€ - 390.08€
Spécification
Type de produit | Protection faciale Supervizor |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Modèle | Description | Lens Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Description | Lens Material | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11836990
|
Honeywell™
1002307 |
SV9AC | Visière en acétate transparent de 200 mm | Acétate |
33.34€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11826990
|
Honeywell™
1002312 |
SV9PC | Visière en PC transparent de 230 mm | PC |
19.32€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15670324
|
Honeywell™
1002297 |
Protecteur frontal avec bandeau à cliquet | PC |
390.08€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11816990
|
Honeywell™
1002297 |
Protecteur frontal avec bandeau à cliquet | PC |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Recommandée pour l’industrie chimique, forestière, entre autres
- Protège contre les dangers tels que l’abrasion, les particules en suspension dans l’air, les risques biologiques, les produits chimiques, les gaz, les vapeurs et la fumée
- Protection maximale autorisant les mouvements de la tête sans aucune gêne
- La visière pliée sur les côtés permet un ajustement sans espace et suit les contours du visage
Spécification
Protection faciale Supervizor | |
1/boîte |