Learn More
Honeywell™ Chaussures Txl Pionner S3
Marque: Honeywell™ 6244411-42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Chaussure TXL PIONNER S3• Utilisation journalière en extérieur
• Tige cuir fleur gras hydrofuge. Doublure textile respirant. Semelle antiperforation et embout 200 joules
• Conforme norme EN ISO 20345: 2004 S3
Spécification
EN ISO 20345:2011, certifiée SRC | |
Textile | |
42 | |
PUR à double intensité | |
Hydrocarbures, semelle thermorésistante jusqu’à 120°C, très bonne résistance à l'abrasion | |
Chaussures |
Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique | |
Cuir | |
Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation | |
Freelium non métallique | |
Oui |