Learn More
Honeywell™ Chaussures Txl Pionner S3
Click to view available options
Dimensions:
39
40
46
47
Conditionnement:
1 pièce
Description
Chaussure TXL PIONNER S3
• Utilisation journalière en extérieur
• Tige cuir fleur gras hydrofuge. Doublure textile respirant. Semelle antiperforation et embout 200 joules
• Conforme norme EN ISO 20345: 2004 S3
• Utilisation journalière en extérieur
• Tige cuir fleur gras hydrofuge. Doublure textile respirant. Semelle antiperforation et embout 200 joules
• Conforme norme EN ISO 20345: 2004 S3
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, certifiée SRC |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage professionnel tel que l'industrie, les espaces verts et la logistique |
| Matériau de revêtement | Textile |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 40 |
| Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure amovible, ergonomique et interchangeable, semelle intermédiaire FLEXIUM™ composite anti-perforation |
| Matériau de la semelle | PUR à double intensité |
| Matériau au niveau des orteils | Freelium non métallique |
| Résistant à | Hydrocarbures, semelle thermorésistante jusqu’à 120°C, très bonne résistance à l'abrasion |
| Waterproof | Oui |
| Afficher plus |