Learn More
Honeywell™ Respirateur purificateur d’air à demi-masque Valuair
Code produit 12632653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12632653 M 1 pièce
12642653 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utiliser uniquement avec des cartouches série T certifiées (normes : EN 141 EN 143. La concentration d’oxygène doit être supérieure à 17 %.
Code produit 12632653 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1001573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.25€
    28.70€ / 1 pièces
    Économisez 110.55€
    79% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiliser uniquement avec des cartouches série T certifiées (normes : EN 141 EN 143. La concentration d’oxygène doit être supérieure à 17 %.
Le respirateur purificateur d’air à demi-masque Valuair est doté d’un masque en élastomère à bords doux et arrondis et d’un pont de nez abaissé pour une faible résistance respiratoire et est compatible avec le port de lunettes. Les deux filtres utilisent un système click-fit et le harnais à quatre points avec sangle de cou offre une mise en place sécurisée.
  • Matériau (masque) : Élastomère thermoplastique
  • Type de harnais : Harnais à quatre points
  • Type de filtre : Système à double filtre avec raccord Click-Fit
  • Type de cartouche : Filtre anti-poussière P3, filtre à gaz A1, filtre combiné A1P3, filtre à gaz A2, filtre combiné A2P3, Filtre à gaz ABE1, filtre combiné ABE1P3, filtre à gaz ABEK1, filtre combiné ABEK1P3, filtre à gaz K1, filtre combiné K1P3
  • À utiliser avec : Construction, génie mécanique, usinage, peinture, élevage et horticulture
  • Norme/conformité : EN 140, EPI Cat III, ISO 9001/2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat. III
Certifications (EN) EN 140
Couleur Bleu marine
Design Type Profil bas
Jetable Réutilisable
Type de filtre Système à double filtre avec raccord Click-Fit
Matériau Élastomère thermoplastique
Type de produit Respirateur purificateur d’air à demi-masque
Dimensions M
Matériau du masque Élastomère thermoplastique
À utiliser avec (application) Construction, génie mécanique, usinage, peinture, élevage et horticulture
À utiliser avec (équipement) Filtre anti-poussière P3, filtre à gaz A1, filtre combiné A1P3, filtre à gaz A2, filtre combiné A2P3, Filtre à gaz ABE1, filtre combiné ABE1P3, filtre à gaz ABEK1, filtre combiné ABEK1P3, filtre à gaz K1, filtre combiné K1P3
Type de harnais Harnais à quatre points
Quantité 1 de chaque