Learn More
Lunettes de sécurité Honeywell™ FogBan™
Click to view available options
:
Blue Frames
Description
Lunettes XC™
• Oculaire périphérique offrant une protection totale
• Conforme normes EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Oculaire mono écran (nouvelle conception périphérique) assurant une couverture et une protection totale
• Technologie multi matériauxmmT™ garantissant un confort optimal sur tous les parties en contact avec le visage grâce à des renforts en mousse
• Branches souples antidérapantes réglables en hauteur et en longueur
• Lunettes XC™ (anti-rayure)
• Anti-buée, la pièce
• Oculaire périphérique offrant une protection totale
• Conforme normes EN 166 1F et EN 170 2-1.2
• Oculaire mono écran (nouvelle conception périphérique) assurant une couverture et une protection totale
• Technologie multi matériauxmmT™ garantissant un confort optimal sur tous les parties en contact avec le visage grâce à des renforts en mousse
• Branches souples antidérapantes réglables en hauteur et en longueur
• Lunettes XC™ (anti-rayure)
• Anti-buée, la pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166 et EN 170 1F 3-1.2 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection faciale et oculaire |
| À utiliser avec (application) | Utilisation générale et protection contre les chocs (45 m/s), parfaitement adaptées aux applications telles que les services publics, l’industrie lourde et légère, la biotechnologie, la construction navale et la construction automobile. |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |