Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'embuage Horizon
Ce système est conçu pour recréer de manière reproductible, rapide et mesurable le dégazage et le comportement des matériaux utilisés dans l’habitacle des véhicules, conformément à diverses normes (DIN, ISO et SAE)
9760.00€ - 11200.00€
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11917684
|
Thermo Scientific™
1568005 |
AC-FTS |
9760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11927684
|
Thermo Scientific™
1588005 |
PC-FTS |
11200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le système de test d’embuage Horizon Thermo Scientific™ est conçu pour recréer de manière reproductible, rapide et mesurable le dégazage et le comportement des matériaux utilisés dans l’habitacle des véhicules, conformément à diverses normes (DIN, ISO et SAE)
Le système de test d’embuage Horizon répond aux normes DIN, ISO et SAE pour les tests de brouillard. Disponible avec un choix de contrôleurs, une gamme de fonctionnalités et une pompe robuste qui offre une précision de température de ±0,5°C dans tout le bain, assurant des résultats cohérents et reproductibles.
- Les éléments chauffants à haute capacité assurent un chauffage rapide jusqu’à la température de point de consigne
- Une buse de pompe unique assure la circulation autour des six béchers pour maintenir la précision de la température
- Un niveau à bulle intégré et quatre pieds réglables facilitent le processus de mise à niveau du bain
- Le cadre hermétique couvrant la surface du bain empêche les vapeurs de fluide caloporteur de corrompre les résultats des tests
- L’indicateur de niveau de liquide facile à visualiser garantit que des niveaux de liquide appropriés sont maintenus pendant les tests
- Pompe de conception robuste pour des températures uniformes
- La cuve de grand volume avec 6 flacons permet de faire des tests simultanés, économisant du temps et de l’argent
- Facile à utiliser — évacuation située à l’avant de l’unité, orifice de remplissage sur le dessus de l’unité et manuel d’instructions étape par étape
PC-FTS
- Fournit des graphiques en temps réel avec courbes de température
- Affiche plusieurs informations
- Affiche les données
Informations de commande :
Pour compléter le système de tests de brouillard :
- Choisir un système de refroidissement approprié
- Choisir un kit d’accessoires pour les tests gravimétriques ou réflectométriques
- Sélectionner des accessoires individuels
Comprend :
Contrôleur, bain, cordon d’alimentation de 6 pieds
Requiert :
Système de refroidissement (Accel 250 LC, SC100-A10 ou PC200-A28) et accessoires (kits d’accessoires pour les tests gravimétriques ou de réfléchissement)
Garantie
2 ans