Learn More
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal D-100
L’autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal D-100 Systec™ est compact mais conçu avec une capacité de chambre idéale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer.
Marque:  Systec™ 2100
Code nomenclature Nacres: NB.87 Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10387552
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Fonctions standard :
    • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
    • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
    • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
    • Droits d’accès sécurisés par code pour modifier les paramètres et effectuer des interventions plus poussées en matière de sécurité
    • Sonde de température flexible PT-100
  • Facultatif : Imprimante intégrée pour la documentation par lots
Spécification
Spécification
110 L (total), 100 L (nominal)
500 mm
Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal
500 mm
D100
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Systec™ Autoclave de paillasse horizontal à chargement frontal D-100 > Capacité totale / nominale du D-100 : 110/100 litres