Learn More
Welch Ilmvac™ Kit d’adaptateur de tuyau
Marque: Welch Ilmvac™ 404004
Code nomenclature Nacres: VA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Hose Connector, Centering Ring, Hinge Clamp Ring And 2.5m Vacuum Hose, Rubber Red. | |
1 Pack | |
DN 25 KF - DN 8 | |
Hose Adapter Kit |