Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control and Thermostatic Controller
Hotplates with Performance Control and Thermostatic Controller for continuous operation. Electric hotplates with thermostatic temperature control and separate power controller for performance adjustment to the heating requirements.
1470.00€ - 2005.00€
Spécification
Type | Plaque chauffante |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau de la plaque supérieure | Aluminium anodisé |
Comprend | Contrôle des performances et contrôleur thermostatique |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Poids (métrique) | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Poids (métrique) | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10595902
|
Gestigkeit Harry
HT11 |
30°C à 110°C | 358 x 358 x 170 mm | 13 kg | 230 V |
1470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10684731
|
Gestigkeit Harry
HT31 |
30°C à 110°C | 592 x 442 x 170 mm | 26 kg | 230 V |
2005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15264577
|
Gestigkeit Harry
HT12 |
50°C à 300°C | 358 x 358 x 170 mm | 13 kg | 230 V |
1470.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10364851
|
Gestigkeit Harry
HT32-400 |
50°C à 300°C | 592 x 442 x 170 mm | 26 kg | 400 V |
2005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10428811
|
Gestigkeit Harry
HT33-230 |
130°C à 370°C | 592 x 442 x 170 mm | 26 kg | 230 V |
2005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10759972
|
Gestigkeit Harry
HT33-400 |
130°C à 370°C | 592 x 442 x 170 mm | 26 kg | 400 V |
2005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Electrical hotplates with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous perfomance. aluminum alloy hotplate.
- Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
- Asbest-free insulation. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No. 1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
- Four adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1,7 m. long, 230 Volt/ 3200 Watt with Schuko plug.
Spécification
Plaque chauffante | |
Acier inoxydable | |
Aluminium anodisé | |
Contrôle des performances et contrôleur thermostatique |