Learn More
Asecos™ Adaptateur de boîtier pour systèmes de filtre à recirculation d’air
Adaptateur comme boîtier séparé pour montage latéral, adapté aux armoires avec une profondeur de 574 mm.
Marque:  Asecos™ 26885
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15745908
  • 704.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Accessoire
  • Boîtier en tôle d’acier poudrée
Spécification
Spécification
Boîtier
Montage latéral
Acier
Systèmes de filtres à recirculation d’air