Learn More
Honeywell™ Casques antibruit Howard Leight™ Clarity™ C3
Click to view available options
:
C3 ; Bandeau
Description
- La technologie de gestion du son améliore la communication pendant le travail grâce à une atténuation uniforme
- Taux de réduction sonore : 27 dB
- Bloque le bruit, tout en conférant un son plus naturel aux voix, signaux, alarmes et autres sons à hautes fréquences, avec distorsion moindre, pour une protection optimale n’isolant pas totalement l’utilisateur
- Sa conception diélectrique solide et non-déformante résiste à un usage intensif tout en garantissant une protection optimale dans les environnements électriques
- Le réglage de la hauteur reste fixe au cours de l’utilisation
- Les coussinets d’oreilles clipsables sont facilement et rapidement remplaçables
- Le bandeau extérieur non déformant offre un plus grand confort, réduit au maximum la pression exercée sur la tête et est capable de supporter des manipulations brutales dans les environnements de travail les plus difficiles
- Le bandeau intérieur, doté de fentes d’aération, permet un ajustement optimal du positionnement et réduit au maximum la pression exercée sur la tête
Specifica
Specifica
| Couleur | Bleu métallique |
| Certifications/Conformité | NRR 27 |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, construction de bâtiments, foresterie, prestations générales de services, construction lourde, aménagement de paysage, produits en bois ou bois débité, fabrication de métaux, produits pétrochimiques, acier, exploitation minière, transport, gestion des services publics / déchets |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 27 dB |
| Type de produit | Casque antibruit |
| Diélectrique | Oui |
| Matériau | Plastique |
| Modèle | Serre-tête |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto