Learn More
Honeywell™ Bouchons d’oreille (sans cordon) Howard Leight Max
Click to view available options
:
Orange, SNR : 37 dB
Description
- La mousse souple offre un confort d’utilisation prolongée et une bonne performance
- La conception en forme de cloche offre un confort d’oreille maximum sans pour autant ressortir du canal de l’oreille, plus facile à insérer
- L’extérieur lisse et antisalissure empêche la saleté ou d’autres substances de s’accumuler sur la peau ou d’entrer dans le canal de l’oreille
- Performances de blocage du bruit supérieures dans un bouchon d’oreille à usage unique
- La forme profilée améliorée est plus facile à insérer et ne ressort pas du canal de l’oreille, tandis que sa mousse plus douce offre un confort supérieur de longue durée - offrant une bonne performance sur laquelle vos travailleurs peuvent compter
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Certifications / conformité (Europe) | EPI catégorie PPE : 2, AQ : ISO 9001/2000, Certificat EC : 1219, Attestation CE : 040366 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 37 dB |
| Plug Shape | Cloche |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polyuréthane |