Learn More
Honeywell™ Casque antibruit radio numérique AM/FM Howard Leight Sync™
Click to view available options
:
Noir, SNR : 29 dB
Description
- Réglage AM/FM numérique avec écran LCD
- 10 stations préréglées
- Volume maximal de sortie 82 dBA (sur la base d’une entrée de 120 mV)
- Fonction de mémoire de volume
- Bandeau épuré à motifs diamant et coutures rouges, facile à nettoyer
- Tiges en fourche renforcées avec poignées pour un ajustement facile et confortable
- Compartiment de batterie externe à couvercle coulissant
- Le textile évite la transmission thermique commune aux bandeaux en plastique
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie PPE : 2, AQ ISO 9001/2000, attestation CE |
| Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 29 dB |
| Modèle | Serre-tête |
| Comprend | Comprend une fonction d’arrêt automatique et une prise d’entrée audio. Nécessite 2 piles AA |