Learn More
Honeywell™ Casque antibruit radio numérique AM/FM Howard Leight Sync™ Hi-Vis
Click to view available options
:
Vert, SNR : 29 dB
Description
- Bande FM comprise entre 87,5 et 108 MHz
- Bande AM comprise entre 520 et 1710 kHz
- Écouteurs vert vif pour une visibilité élevée et un contraste élevé en éclairage faible
- Bandeau réfléchissant exclusif
- Affichage à cristaux liquides
- 10 stations préréglées
- Volume maximal de sortie 82 dBA (sur la base d’une entrée de 120 mV)
- Mémoire de volume
- Compartiment de batterie externe à couvercle coulissant
- Nécessite 2 piles AA
- Idéal pour la plupart des environnements bruyants
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert, noir |
| Certifications/Conformité | EPI catégorie PPE : 2, AQ ISO9001/2000, attestation CE : CAB-24661 |
| Taux de réduction sonore (NRR) | Rapport signal sur bruit : 29 dB |
| Modèle | Serre-tête |
| Comprend | Comprend une fonction d’arrêt automatique et une prise d’entrée audio. Nécessite 2 piles AA |