Learn More
Honeywell™ Casques antibruit Howard Leight™ Viking™
Click to view available options
Taux de réduction sonore (NRR):
29 dB
Modèle:
Coquilles Viking 1
Conditionnement:
1 pièce
Description
- S’adapte à d’autres EPI, notamment les casques de sécurité, les visières, les protections faciales, les respirateurs et les écrans de protection de soudage
- La construction diélectrique ne se déforme pas
- Coussinets d’oreille clipsables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI S.3.19-1974 |
| À utiliser avec (application) | Agriculture, construction de bâtiments, foresterie, prestations générales de services, construction lourde, aménagement de paysage, produits en bois ou bois débité, fabrication de métaux produits pétrochimiques acier exploitation minière transport gestion des services publics / déchets |
| Taux de réduction sonore (NRR) | 29 dB |
| Type de produit | Casque antibruit |
| Diélectrique | Oui |
| Modèle | Coquilles Viking 1 |
| Comprend | Ventilation intérieure |