Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Code produit. 12851388
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
Longueur (métrique):
88 cm
100 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12851388
Marque: Logistik™ 441YHV6WH92CM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
  • Blouse de laboratoire de style Howie
  • Manchettes maillées
  • Blanc
  • Deux poches basses
  • Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
  • Polyester/coton
  • Pas de marquage CE
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire style Howie
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Coton, Polyester
Couleur Blanc
Type de manchette Maille
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Modèle Howie
Nbre de poches 2
Type de collier Rond
Taille (métrique) de la poitrine 91,44 à 96,52 cm
Comprend Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent
Longueur (métrique) 100 cm
Structure Polyester, coton