Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Code produit p-7227610 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17791299 20 μL 20µL
17639876 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17791299 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL4886711220UL
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spécification
Antigène HOXA7
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 2A7H6
Concentration 1000 ug/mL
Conjugué CoraLite 488
Formule PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Numéro d’ordre du gène BC148692
Symboles de gène(s) HOXA7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène HOXA7 fusion protein Ag19025
Méthode de purification Protein G purification
Quantité 20 μL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3204
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one