missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HP1 alpha Protein

Code produit. 18027438 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
100 μg
Conditionnement:
0.50mg
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18027438

Marque: Novus Biologicals™ NBP198863100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-191 of Human HP1 alpha The Recombinant Human HP1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HP1 alpha Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001120794
Concentration 1mg/mL
À utiliser avec (application) SDS-PAGE
Formule Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl
Identification génétique (Entrez) 23468
Poids moléculaire 22kDa
Méthode de purification SDS-PAGE
Quantité 100 μg
Source Recombinant human CBX5 protein, fused to His-tag at N-terminus, expressed in E. coli
Immunogène CBX5, 1-191aa, Human, His tag, E. coli (NP_001120794).
Conditions de stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
État réglementaire RUO
Nom usuel HP1 alpha
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Pureté ou qualité >90%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis