Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables HP35
Utilisez les lames jetables de microtome Epredia™ HP35 pour les applications de routine avec une forte proportion de tissus plus durs.
387.00€
Spécification
Type de produit | Lames à profil haut |
---|---|
Profile | Haut |
À utiliser avec (application) | Conçue pour une coupe fine de qualité supérieure |
Jetable | Oui |
Angle de coupe | 35° |
Code produit | Marque | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11912355
|
Epredia™
3150734 |
Revêtu |
387.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Utilisez les lames jetables de microtome Thermo Scientific™ HP35 pour les applications de routine avec une forte proportion de tissus plus durs.
- À profil haut
- Durabilité accrue
Caractéristiques du produit :
- L × l : 75 × 14 mm (29,5 × 5,5″)
- Épaisseur : 0,31 mm (0,01 ″)
- Angle de coupe : 35°
Specifications
Lames à profil haut | |
Conçue pour une coupe fine de qualité supérieure | |
35° | |
0,31 mm |
Haut | |
Oui | |
0,01 in |