Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
4,6 mm
Taux de carbone:
10 %
4 %
6,50 %
8,50%
8 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
Colonnes HPLC
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 100 Å |
Surface spécifique | 350 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu