Learn More
SCAT™ Kit d’alimentation et de déchets HPLC, V2.0
L'ensemble complet et sans souci pour tous les systèmes HPLC / UHPLC.
Marque: SCAT™ 307337
570.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.88500kg
Description
- Protège votre système de toute contamination
- Maintient les mélanges de solvants stables
- Matériaux haute performance avec excellente résistance chimique
Le kit de sécurité connecte les tubulures en toute sécurité et bloque les vapeurs dangereuses. Les soupapes à air et les filtres d’échappement assurent une égalisation sûre de la pression sans sous-pression ou surpression dans les flacons de solvants et les récipients de déchets
Spécification
4 capsules de sécurité III, V2.0, GL45, 1 capsule de sécurité pour déchets, V2.0, GL45, 1 filtre d’échappement M, V2.0, 4 flacons de laboratoire DURAN, GL45, 1 000 ml, 4 soupapes à air, V2.0, 5 raccords en PFA avec ferrule intégrée, 2,3 mm, violet, 5 raccords en PFA avec ferrule intégrée, 1,6 mm, vert, 10 raccords en PFA avec ferrule intégrée, 3,2 mm, bleu, 10 bouchons d’obturation, 1,6/2,3/3,2 mm, incolore, 2 connecteurs de tube, droit 6 - 8 mm, 1 connecteur de tube, incurvé, 5,0 - 11,5 mm, 1 connecteur de tube, incliné, 9,5 - 10 mm | |
Système HPLC | |
Tout système HPLC | |
Kit d’alimentation et de déchets HPLC, V2.0, adapté à tous les systèmes HPLC |