Learn More
SCAT HPLC Suction Filters
Suction filters for use with HPLC instruments.
Marque: SCAT 300022
72.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Préparez-vous à la HPLC avec ces filtres d’aspiration SCAT™.
Spécification
10 μm | |
3,2 mm | |
PFTE, PFA |
Filtre d’aspiration HPLC | |
5 Paquets | |
Instrument HPLC |